Få mere at vide
Ethyl Violet
Artikelnummer. 15416109
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416109 100 g 100g
15406109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63951.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2390-59-2 | C31H42ClN3 | 492.15 g/mol
Ethylviolet er blevet brugt til at farve bugspytkirtelvæv og elastin ved påvisning af gramnegative bakterier og som et reagens til ekstraktiv-spektrofotometrisk bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer. Det er blevet brugt til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af kobber. Sammen med det anioniske farvestof zincon anvendes ethylviolet i modionfarve af proteiner i SDS-polyacrylamidgelelektroforese. Sammen med det anioniske farvestof zincon anvendes ethylviolet i modionfarve af proteiner i SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylviolet er blevet brugt til at farve bugspytkirtelvæv og elastin ved påvisning af gramnegative bakterier og som et reagens til ekstraktiv-spektrofotometrisk bestemmelse af anioniske overfladeaktive stoffer. Det er blevet brugt til ekstraktion og spektrofotometrisk bestemmelse af kobber. Sammen med det anioniske farvestof zincon anvendes ethylviolet i modionfarve af proteiner i SDS-polyacrylamidgelelektroforese. Sammen med det anioniske farvestof zincon anvendes ethylviolet i modionfarve af proteiner i SDS-polyacrylamidgelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand (10 mg
/ml).
Bemærkninger
Farveindhold ca. 80 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-59-2
Molekylær formel C31H42ClN3
Molekylvægt (g/mol) 492.15
MDL nummer MFCD00011765
InChI nøgle JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 42600; Basic Violet 4
PubChem CID 16955
IUPAC navn [4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Violet
Beilstein 4117566
Opløselighedsinformation Soluble in water (10mg/ml).
Formel vægt 492.15
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver