Få mere at vide
Ethyl Violet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11425441 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11425441 25 g
1 options
Artikelnummer. 11425441 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215801625
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Violet
CAS 2390-59-2
Analyseprocentområde ∽80%
Molekylær formel C31H42ClN3
MDL nummer MFCD00011765
Synonym Basic Violet 4, Ethyl purple 6B
InChI nøgle JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
IUPAC navn tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium chloride
Molekylvægt (g/mol) 492.15
PubChem CID 16955
Formel vægt 492.1
Mængde 25 g