Få mere at vide
Ethylviolet, 80%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10279740 25 g 25g
15535096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410490250
Kemiske identifikatorer
CAS 2390-59-2
Molekylær formel C31H42ClN3
Molekylvægt (g/mol) 492.15
MDL nummer MFCD00011765
InChI nøgle JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 4, C.I. 42600
PubChem CID 16955
IUPAC navn [4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-diethylazanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Violet
Farvestofindhold 75% min.
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 593 to 599nm (c=0.1, H2O)
Formel vægt 492.14
Tab ved tørring 4% max.
Procent renhed 80%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g