Få mere at vide
Ethyl Vinyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Vinyl Ether |
| Mængde | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| Formel vægt | 72.0575 |