Få mere at vide
Ethyl vinyl ether, 99%, stab.
Artikelnummer. 11448920
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448920 250 mL 250ml
11417647 500 mL 500ml
11427647 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15691.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ethylvinylether bruges i duftstoffer, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylvinylether bruges i dufte, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, oxygen og syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-92-2
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00009248
InChI nøgle FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
IUPAC navn ethenoxyethan
SMIL CCOC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vinyl ether
Navn note stabilized
Smeltepunkt -115°C
Tæthed 0.754
Kogepunkt 33°C to 34°C
Flammepunkt −45°C (−49°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel CH2=CHOCH2CH3
Brydningsindeks 1.3765
Mængde 250 mL
FN nummer UN1302
Beilstein 605351
Opløselighedsinformation Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%