Få mere at vide
Ethyl vinyl ether, 99%, stab.
Beskrivelse
Ethylvinylether bruges i duftstoffer, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylvinylether bruges i dufte, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, oxygen og syrer. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl vinyl ether |
| Navn note | stabilized |
| Smeltepunkt | -115°C |
| Tæthed | 0.754 |
| Kogepunkt | 33°C to 34°C |
| Flammepunkt | −45°C (−49°F) |
| Lugt | Ether-like |
| Lineær formel | CH2=CHOCH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.3765 |
| Mængde | 2500 mL |
| Vis mere |