Få mere at vide
Ethyl vinyl ether, 99%, stab.
Artikelnummer. 11417647
Mængde:
250 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
250ml
500ml
Artikelnummer. 11417647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15691.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-92-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Ethylvinylether bruges i duftstoffer, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylvinylether bruges i dufte, smøreolietilsætningsstoffer og tilberedning af krydderier. Det fungerer som et mellemprodukt for sulfadiazin. Det finder anvendelse i lægemidler som anæstetika og analgetika. Yderligere bruges det som opløsningsmiddel i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, oxygen og syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-92-2
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00009248
InChI nøgle FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vinyl ether, ethoxyethene, ethoxyethylene, ethene, ethoxy, 1-ethoxyethene, 1-ethoxyethylene, vinyl ethyl ether, vinamar, ether, ethyl vinyl, ether, vinyl ethyl
PubChem CID 8023
IUPAC navn ethenoxyethan
SMIL CCOC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl vinyl ether
Navn note stabilized
Smeltepunkt -115°C
Tæthed 0.754
Kogepunkt 33°C to 34°C
Flammepunkt −45°C (−49°F)
Lugt Ether-like
Lineær formel CH2=CHOCH2CH3
Brydningsindeks 1.3765
Mængde 500 mL
FN nummer UN1302
Beilstein 605351
Opløselighedsinformation Miscible with common organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99%