Få mere at vide
Masterflex™ Ethyl vinylacetat Microbore Slange
Beskrivelse
- Gennemskinnelig tværbundet slange fleksibel mikro-line slange
- Næsten 100% elastisk hukommelse, vender tilbage til sin oprindelige form med blid opvarmning
- Harpiks er USP 23 Klasse VI og National Formulary Vol. 14 specifikationer
- Steriliser med autoklave, ethylenoxid, gammabestråling eller tør varme
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,85 mm |
| Materiale | EVA |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3,78 mm |
| Til brug med | Solvent/Hydrocarbon Autoanalyse/Microbore farvekodet stoppet slange |
| Til brug med (applikation) | Solvent/Hydrocarbon Autoanalyse/Microbore farvekodet stoppet slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Slangestørrelse | 40 |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |