Få mere at vide
Ethylvalerat, TRC
Artikelnummer. 30387490
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30387490 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30387490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE289271100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeric acid ethyl ester
CAS 539-82-2
Molekylær formel C7 H14 O2
Mængde 100 mg
Synonym Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCCC(=O)OCC
IUPAC navn Ethylpentanoat
Molekylvægt (g/mol) 130.18
Formel vægt 130.0994