Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl valerate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8700g/mL |
| Kogepunkt | 145 °C |
| Flammepunkt | 37 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)3COOC2H5 |
| Brydningsindeks | 1,3990 til 1,401 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl valerate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.