Få mere at vide
Ethylvalerat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10156940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10156940 5 g Glasflaske 5g
10065660 100 g Glasflaske 100g
10474125 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10156940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410470050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-82-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009479
InChI nøgle ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC navn ethylpentanoat
SMIL CCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl valerate
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 145°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3COOC2H5
Brydningsindeks 1.3990 to 1.401
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10090
Specifik vægtfylde 0.87
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl valerate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.