Få mere at vide
Ethyl valerate, 98%
Artikelnummer. 11472637
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472637 100 mL 100ml
11482637 500 mL 500ml
11492637 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14854.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-82-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009479
InChI nøgle ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
IUPAC navn ethylpentanoat
SMIL CCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl valerate
Smeltepunkt -92°C to -90°C
Kogepunkt 142°C to 145°C
Flammepunkt 38°C (100°F)
Mængde 100 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1744680
Merck Index 14,9904
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%