Få mere at vide
Ethyluracil-5-carboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485890
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485890 1 g 1g
11495890 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26507.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28485-17-8 | C7H8N2O4 | 184.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28485-17-8
Molekylær formel C7H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 184.15
MDL nummer MFCD00057337
InChI nøgle MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carbethoxyuracil, ethyl4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, isoorotic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate, ethyl uracil-5-carboxylate, ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxopyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-5-carboxylate, pubchem13254
PubChem CID 101411
IUPAC navn ethyl-2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl uracil-5-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 184.15
Procent renhed 98%