Få mere at vide
Ethyl (Trimethylsilyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 4071-88-9 |
| Molekylær formel | C7H16O2Si |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-trimethylsilylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.29 |
| Formel vægt | 160.092 |