Få mere at vide
Ethyl (Trimethylsilyl)acetate, TRC
Artikelnummer. 30378671
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30378671 5 g
1 options
Artikelnummer. 30378671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE2584205G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (Trimethylsilyl)acetate
CAS 4071-88-9
Molekylær formel C7H16O2Si
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H16O2Si/c1-5-9-7(8)6-10(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
IUPAC navn ethyl 2-trimethylsilylacetate
Molekylvægt (g/mol) 160.29
Formel vægt 160.092