Få mere at vide
Ethyl (trimethylsilyl)acetate, 98%
Artikelnummer. 11453288
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453288 10 g 10g
11463288 50 g 50g
11473288 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17707.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4071-88-9 | C7H16O2Si | 160.288 g/mol
Ethyltrimethylsilylacetat anvendes i syntesen af ethyl-2,2-dibrom-2-(trimethylsilyl)acetat. Det blev også brugt til at silylere de enoliserbare aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyltrimethylsilylacetat anvendes til syntese af ethyl-2,2-dibrom-2-(trimethylsilyl)acetat. Det blev også brugt til at silylere de enoliserbare aldehyder og ketoner.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4071-88-9
Molekylær formel C7H16O2Si
Molekylvægt (g/mol) 160.288
MDL nummer MFCD00009172
InChI nøgle QQFBQBDINHJDMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylsilyl acetate, ethyl trimethylsilylacetate, ethyl 2-trimethylsilyl acetate, etsa, trimethylsilyl acetic acid ethyl ester, acetic acid, trimethylsilyl-, ethyl ester, pubchem16058, acmc-1ahie
PubChem CID 77687
IUPAC navn ethyl-2-trimethylsilylacetat
SMIL CCOC(=O)C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (trimethylsilyl)acetate
Tæthed 0.876
Kogepunkt 156°C to 158°C
Flammepunkt 35°C (95°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1755902
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 160.29
Procent renhed ≥98%