Få mere at vide
Ethyltrimethylacetopyruvat, 98%
Artikelnummer. 11472158
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472158 5 g 5g
11462158 1 g 1g
11482158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15164.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 13395-36-3 | C10H16O4 | 200,234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13395-36-3
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.234
MDL nummer MFCD00052319
InChI nøgle NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC navn ethyl-5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trimethylacetopyruvate
Kogepunkt 68 °C til 70 °C (0,5 mmHg)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 5 g
Beilstein 510374
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%