Få mere at vide
Ethyl trimethylacetate, 99%
Artikelnummer. 11444434
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444434 25 g 25g
11454434 100 g 100g
11464434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444434 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13100.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3938-95-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3938-95-2
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009129
InChI nøgle HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetate, ethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylpropionate, pivalic acid, ethyl ester, ethylpivalate, trimethylacetic acid, ethyl ester, unii-738s62lzwy, ethyltrimethylacetate, 2,2-dimethylpropanoic acid ethyl ester
PubChem CID 19838
IUPAC navn ethyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trimethylacetate
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 116°C to 118°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.393
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1747617
Merck Index 14,7511
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%