Få mere at vide
Ethyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Trifluoromethanesulfonate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3 |
| Formel vægt | 177.9911 |