Få mere at vide
Ethyl trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376534 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10376534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Alkyl transfer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 425-75-2
MDL nummer MFCD00000410
InChI nøgle UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
PubChem CID 67924
IUPAC navn ethyl trifluoromethanesulfonate
SMIL CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.3780g/mL
Kogepunkt 118.0°C to 120.0°C
Flammepunkt 35°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H5F3O3S
Lineær formel CF3SO3CH2CH3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.378
Molekylvægt (g/mol) 178.31
Formel vægt 178.31
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.