Få mere at vide
Ethyltrifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30136158
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136158 100 g
30136604 50 g
30010849 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE930450100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383-63-1
Molekylær formel C4H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 142.08
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl Perfluoroacetate, Ethyl Trifluoroacetate, Ethyl alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetate, NSC 220215, Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester;
IUPAC navn ethyl 2,2,2-trifluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Trifluoroacetate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Formel vægt 142.0242