Få mere at vide
Ethyltrifluoracetat, 99%
Description
Ethyltrifluoracetat bruges som et mellemprodukt i organisk syntese til fremstilling af organiske fluorforbindelser som 3-ethyl-1-methylimidazoliumtrifluoracetat (EMITA). Det er involveret i syntesen af forskellige farmaceutisk aktive molekyler og landbrugsprodukter. Det er også nyttigt til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyltrifluoracetat bruges som mellemprodukt i organisk syntese til fremstilling af organiske fluorforbindelser som 3-ethyl-1-methylimidazoliumtrifluoracetat (EMITA). Det er involveret i syntesen af forskellige farmaceutisk aktive molekyler og landbrugsprodukter. Det er også nyttigt til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med chloroform og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trifluoroacetate |
| Smeltepunkt | <-78 °C |
| Tæthed | 1.192 |
| Kogepunkt | 60 °C til 62 °C |
| Flammepunkt | −1 °C (30 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Lineær formel | CF3CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.307 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Show More |