Få mere at vide
Ethyl trifluoroacetate, 99%
Artikelnummer. 11414523
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414523 50 g 50g
11424523 250 g 250g
11404523 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11520.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 383-63-1 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
Ethyltrifluoracetat bruges som et mellemprodukt i organisk syntese til fremstilling af organiske fluorforbindelser som 3-ethyl-1-methylimidazoliumtrifluoracetat (EMITA). Det er involveret i syntesen af forskellige farmaceutisk aktive molekyler og landbrugsprodukter. Det er også nyttigt til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyltrifluoracetat bruges som mellemprodukt i organisk syntese til fremstilling af organiske fluorforbindelser som 3-ethyl-1-methylimidazoliumtrifluoracetat (EMITA). Det er involveret i syntesen af forskellige farmaceutisk aktive molekyler og landbrugsprodukter. Det er også nyttigt til fremstilling af trifluoracylerede forbindelser.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med chloroform og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 383-63-1
Molekylær formel C4H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 142.077
MDL nummer MFCD00000419
InChI nøgle STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid ethyl ester, ethyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, ethyl ester, trifluoroacetic acid, ethyl ester, ethyl trifluoroethanoate, unii-a6tzk6x11x, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, ethyl ester, a6tzk6x11x, ethyl ester of trifluoroacetic acid
PubChem CID 9794
IUPAC navn ethyl-2,2,2-trifluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trifluoroacetate
Smeltepunkt <-78°C
Tæthed 1.192
Kogepunkt 60°C to 62°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Lugt Sweet
Lineær formel CF3CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.307
Mængde 50 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1761411
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water. Miscible with chloroform and methanol.
Formel vægt 142.08
Procent renhed 99%