Få mere at vide
Ethyl tridecanoate, 97%
Artikelnummer. 11490768
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490768 25 g 25g
11480768 5 g 5g
11400778 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25242.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28267-29-0 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28267-29-0
Molekylær formel C15H30O2
Molekylvægt (g/mol) 242.403
MDL nummer MFCD00008978
InChI nøgle QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecanoic acid ethyl ester, tridecanoic acid, ethyl ester, ethyltridecanoate, ethyl=tridecanoate, tridecanoic acid, ethylester, acmc-1cr51, ethyl tridecanoate, n-tridecanoic acid ethyl ester
PubChem CID 119908
IUPAC navn ethyltridecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tridecanoate
Tæthed 0.86
Kogepunkt 121°C to 123°C (2.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CH3(CH2)11CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
Beilstein 1773737
Formel vægt 242.41
Procent renhed 97%