Få mere at vide
Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Trans-formylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 104802-53-1 |
| Molekylær formel | C10H16O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Trans-4-formylcyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C=O |
| IUPAC navn | ethyl 4-formylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vægt | 184.1099 |