Få mere at vide
Ethyl trans-Cinnamate-d5 (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenyl-2-propenoic Acid Ethyl Ester D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 856765-68-9 |
| Molekylær formel | C11 2H5 H7 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(phenyl-d5)-, ethyl ester (9 CI), Ethyl trans-Cinnamate-d5, 3-(Phenyl-d5)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl trans-cinnamate-d5 (phenyl-d5), 3-[2H5]Phenylacrylic acid ethyl ester, Ethyl cinnamate-d5, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl est |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=CC(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | ethyl 3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.243 |
| Formel vægt | 181.115 g/mol |
| Vis mere |