Få mere at vide
Ethyl trans-4-decenoate, 97%
Artikelnummer. 11473967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473967 10 g 10g
11483967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19364.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76649-16-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76649-16-6
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.31
MDL nummer MFCD00015574
InChI nøgle AWNIQMQADACLCJ-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl trans-4-decenoate, ethyl e-4-decenoate, ethyl 4-decenoate, 4-decenoic acid, ethyl ester, e, ethyl 4e-decenoate, fema no. 3642, ethyl 4e-dec-4-enoate, ethyl trans-dec-4-enoate, ethyl e-dec-4-enoate, ethyl 4e-4-decenoate
PubChem CID 5362583
IUPAC navn ethyl (E)-dec-4-enoat
SMIL CCCCC\C=C\CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-4-decenoate
Brydningsindeks 1.437
Mængde 10 g
Formel vægt 198.31
Procent renhed 97%