Få mere at vide
Ethyl trans-4-bromocinnamat, 98%
Artikelnummer. 11491830
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491830 25 g 25g
11481830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27544.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24393-53-1
Molekylær formel C11H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 255.111
MDL nummer MFCD00012226
InChI nøgle YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Synonym ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
PubChem CID 688115
IUPAC navn ethyl-(E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-4-bromocinnamate
Tæthed 1.359
Kogepunkt 180 °C (18 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 25 g
Formel vægt 255.11
Procent renhed 98%