Få mere at vide
Ethyl trans-4-bromocinnamat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-4-bromocinnamate |
| Tæthed | 1.359 |
| Kogepunkt | 180 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.597 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 255.11 |
| Procent renhed | 98% |