Få mere at vide
Ethyl trans-4-Aminocyclohexanecarboxylate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-4-Aminocyclohexanecarboxylate Hydrochloride |
| CAS | 2084-28-8 |
| Molekylær formel | C9H18ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (trans-4-Carboethoxycyclohexyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.7 |