Få mere at vide
Ethyl trans-3-Methyl-4-oxocrotonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-3-Methyl-4-oxocrotonate |
| CAS | 62054-49-3 |
| Molekylær formel | C7H10O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (E)-3-Methyl-4-oxo-2-butenoic Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-fumaraldehydic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2E)-3-Methyl-4-oxobut-2-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C(/C)\C=O |
| IUPAC navn | ethyl (E)-3-methyl-4-oxobut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.063 |