Få mere at vide
Ethyl-trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478006 1 g 1g
15488006 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62920.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1026787-30-3
Molekylær formel C7H12O3
MDL nummer MFCD18434533
Synonym trans-2-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 144.16
Procent renhed 97%