Få mere at vide
Ethyl-trans-2-amino-4-cyclohexen-1-carboxylathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride |
| Navn note | 98% |
| CAS | 142547-16-8 |
| Smeltepunkt | 107°C to 109°C |
| Farve | Beige til hvid eller grå |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H16NO2 |
| Lineær formel | C6H8(NH2)COOCH2CH3·HCl |
| Vis mere |