Få mere at vide
Ethyl-trans-2-amino-4-cyclohexen-1-carboxylathydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327471 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10327471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334410010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Navn note 98%
CAS 142547-16-8
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Farve Beige til hvid eller grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H16NO2
Lineær formel C6H8(NH2)COOCH2CH3·HCl
MDL nummer MFCD01863252
Mængde 1 g
Synonym trans-6-amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, trans-ethyl 6-aminocyclohex-3-enecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI nøgle PTXUIEXYXGXMEU-HTQZYQBOSA-O
SMIL CCOC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1[NH3+]
IUPAC navn ethyl (1R,6R)-6-aminocyclohex-3-en-1-carboxylat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 170.23
PubChem CID 17039343
Formel vægt 205.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver