Få mere at vide
Ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10227120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10227120 1 g 1g
11955341 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10227120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265650010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28250-14-8
Molekylær formel C9H17NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 207.7
InChI nøgle XMQSOBPCWYVZSW-SCLLHFNJSA-N
Synonym ethyl 1r,2r-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 1r,2r-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride,
PubChem CID 2724642
IUPAC navn ethyl (1R,2R)-2-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl trans-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 152.0°C to 156.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Mængde 1 g
Formel vægt 207.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært pulver