Få mere at vide
Ethyl trans-2-(4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl trans-2-(4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride |
| CAS | 76308-26-4 |
| Molekylær formel | C10H20ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h8-9H,2-7,11H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)CC1CCC(N)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(4-aminocyclohexyl)acetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.72 |
| Formel vægt | 221.1183 |