Få mere at vide
Ethyl Tosylate, TRC
Artikelnummer. 30385821
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385821 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9270651G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Tosylate
CAS 80-40-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H12 O3 S
Mængde 1 g
Synonym 4-Methylbenzenesulfonic Acid Ethyl Ester, p-Toluenesulfonic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl 4-toluenesulfonate, Ethyl p-methylbenzenesulfonate, Ethyl p-toluenesulfonate, Ethyl p-tosylate, Ethyl toluenesulfonate, Ethyl tosylate, NSC 8887, Toluene-4-sulfonic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
SMIL CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Formel vægt 200.051
Procent renhed >95