Få mere at vide
Ethyltiglat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489892
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489892 25 g 25g
11499892 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489892 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12029.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5837-78-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5837-78-5
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00015183
InChI nøgle OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
Synonym ethyl tiglate, tiglic acid, ethyl ester, ethyl 2-methylcrotonate, ethyl alpha-methylcrotonate, ethyl trans-2-methyl-2-butenoate, e-2-methyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-2-methylcrotonate, ethyl trans-2-methylcrotonate, tiglic acid ethyl ester, ethyl 2-methylbut-2-enoate
PubChem CID 5281163
ChEBI CHEBI:4892
IUPAC navn ethyl-(E)-2-methylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C(=CC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tiglate
Tæthed 0.93
Kogepunkt 156°C
Flammepunkt 46°C (114°F)
Lineær formel CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720895
Merck Index 14,9433
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%