Få mere at vide
Ethylthiophen-3-carboxylat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450637 1 g 1g
11460637 5 g 5g
11470637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22468.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5751-80-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Ethylthiophen-3-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylthiophen-3-carboxylat bruges som mellemprodukt
i organiske synteser
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5751-80-4
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.199
MDL nummer MFCD02179226
InChI nøgle OYSLMAQEMAJMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-thenoate, ethyl 3-thiophenecarboxylate, ethylthiophene-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl thiophene, 3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16116, ksc493o3n
PubChem CID 79824
IUPAC navn ethylthiophen-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiophene-3-carboxylate
Kogepunkt 207°C to 208°C
Brydningsindeks 1.5225
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 156.2
Procent renhed 98%