Få mere at vide
Ethyl thiophene-3-acetate, 98%
Artikelnummer. 11448587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448587 100 g 100g
11428587 5 g 5g
11438587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19694.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37784-63-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Ethylthiophen-3-acetat anvendes i syntesen af poly(thiophen-3-eddikesyre) og opløsnings-forarbejdelige polymerer, som består af polythiophen-hovedkæde og alkyl- og oligoanilin-sidegrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylthiophen-3-acetat anvendes i syntesen af poly(thiophen-3-eddikesyre) og opløsnings-forarbejdelige polymerer, som består af polythiophen hovedkæde og alkyl og oligoanilin sidegrupper.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37784-63-7
Molekylær formel C8H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 170.23
MDL nummer MFCD00005472
InChI nøgle FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
PubChem CID 520865
SMIL CCOC(=O)CC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiophene-3-acetate
Tæthed 1.137
Kogepunkt 110°C to 114°C (6 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 100 g
Beilstein 122555
IUPAC navn ethyl-2-thiophen-3-ylacetat
Formel vægt 170.23
Procent renhed 98%