Få mere at vide
Ethyl thiophene-3-acetate, 98%
Beskrivelse
Ethylthiophen-3-acetat anvendes i syntesen af poly(thiophen-3-eddikesyre) og opløsnings-forarbejdelige polymerer, som består af polythiophen-hovedkæde og alkyl- og oligoanilin-sidegrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylthiophen-3-acetat anvendes i syntesen af poly(thiophen-3-eddikesyre) og opløsnings-forarbejdelige polymerer, som består af polythiophen hovedkæde og alkyl og oligoanilin sidegrupper.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl thiophene-3-acetate |
| Tæthed | 1.137 |
| Kogepunkt | 110°C to 114°C (6 mmHg) |
| Flammepunkt | 103°C (217°F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 122555 |
| IUPAC navn | ethyl-2-(thiophen-3-yl)acetat |
| Formel vægt | 170.23 |
| Procent renhed | 98% |