Få mere at vide
Ethyl Thiophen-2-glyoxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Thiophene-2-glyoxylate |
| CAS | 4075-58-5 |
| Molekylær formel | C8H8O3S |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)c1cccs1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.21 |
| Formel vægt | 184.0194 |