Få mere at vide
Ethyl Thiophen-2-glyoxylat, TRC
Artikelnummer. 30388623
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30388623 10 g
1 options
Artikelnummer. 30388623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92701010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Thiophene-2-glyoxylate
CAS 4075-58-5
Molekylær formel C8H8O3S
Mængde 10 g
Synonym 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate
InChI formel InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)c1cccs1
Molekylvægt (g/mol) 184.21
Formel vægt 184.0194