Få mere at vide
Ethyl Thiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl Thiophen-2-karboxylat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 2810-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl Thiophene-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H8 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | ethylthiophen-2-carboxylat |
| Vis mere |