Få mere at vide
Ethyl thiophene-2-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. 11488920
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488920 10 g 10g
11498920 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12302.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2810-04-0
Molekylær formel C7H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 156.20
MDL nummer MFCD00005436
InChI nøgle JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76052
IUPAC navn ethylthiophen-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiophene-2-carboxylate
Tæthed 1.161
Kogepunkt 217°C to 218°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 10 g
Beilstein 112678
Synonym ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Formel vægt 156.2
Procent renhed ≥98%