Få mere at vide
Ethyl Thiooxamat, TRC
Artikelnummer. 30386734
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30386734 25 g
1 options
Artikelnummer. 30386734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92685025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Molekylær formel C4 H7 N O2 S
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
SMIL CCOC(=O)C(=S)N
IUPAC navn ethyl 2-amino-2-sulfanylideneacetat
Molekylvægt (g/mol) 133.17
Formel vægt 133.0197