Få mere at vide
Ethylthiooxamat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10472651 1 g Glasflaske 1g
10237363 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319600010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16982-21-1 | Molecular Formula: C4H7NO2S | Molecular Weight: 133.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16982-21-1
Molekylær formel C4H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 133.17
MDL nummer MFCD00074903
InChI nøgle YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC navn ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMIL CCOC(=O)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiooxamate
Smeltepunkt 60,0 °C til 66,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCSCO2C2H5
Mængde 1 g
Formel vægt 133.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver