Få mere at vide
Ethylthiooxamat, 95%
Artikelnummer. 15494087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494087 5 g 5g
15484087 1 g 1g
15404097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31447.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16982-21-1
Molekylær formel C4H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 133.165
MDL nummer MFCD00074903
InChI nøgle YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC navn ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMIL CCOC(=O)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiooxamate
Smeltepunkt 61 °C til 65 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 133.17
Procent renhed 95%