Få mere at vide
Ethylthiooxamat, 95%
Artikelnummer. 15484087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484087 1 g 1g
15494087 5 g 5g
15404097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31447.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2026
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16982-21-1
Molekylær formel C4H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 133.165
MDL nummer MFCD00074903
InChI nøgle YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC navn ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMIL CCOC(=O)C(=S)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethyl thiooxamate
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Mængde 1 g
Formel vægt 133.17
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.