missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Thiamine Bromide Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Thiamine Bromide Hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N4OS.2BrH/c1-3-12-15-6-10(13(14)16-12)7-17-8-19-11(4-5-18)9(17)2;;/h6,8,18H,3-5,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 437.9725 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?