Få mere at vide
Ethyltetrahydropyran-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421934
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10012504 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67423DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 103260-44-2
Molekylær formel C9H16O3
Molekylvægt (g/mol) 172.224
InChI nøgle JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
PubChem CID 2773412
IUPAC navn ethyl-2-(oxan-4-yl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.22
Procent renhed 97%